Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300 Størrelseseksklusionskromatografi HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fremragende størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser.
Giv enestående størrelsesadskillelse af vandopløselige forbindelser med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Size Exclusion Chromatography, præparative HPLC-kolonner. BioBasic SEC-søjler giver højeffektive separationer for en bred vifte af molekylvægte fra 7.000 til 1.200.000 dalton, hvilket muliggør analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler.
- Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
- Long column life and high column efficiencies
- Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
- Excellent for sample cleanup
- Straightforward method development, simple mobile phases
- 300Å pore size
Ordering Information:
For information on bulk quantities, please inquire.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Preparative Column, Standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 300 Å |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L59 |
| Stationær fase | Diol (OH) |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.