Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX LC-søjler til optimeret adskillelse af proteiner, peptider og andre kationiske arter. Disse højtydende søjler er ideelle til analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler med højere effektivitet end polymer ionbytning.
- Stærk kationbytterfase baseret på sulfonsyrekemi
- Adskillelse og tilbageholdelse af basiske og andre kationiske arter
- 300Å porestørrelse for forbedret protein- og peptidadskillelse
- Fremragende stabilitet under krævende pH-forhold
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L52 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.