Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10344423 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10344423 50 mm 2.1 mm Hver
10150943 50 mm 3 mm Hver
10323105 100 mm 1 mm Hver
10562455 100 mm 2.1 mm Hver
10271275 100 mm 3 mm Hver
10354133 100 mm 4.6 mm Hver
10538205 150 mm 1 mm Hver
10602294 150 mm 2.1 mm Hver
10699993 150 mm 3 mm Hver
10181123 150 mm 4.6 mm Hver
10496654 250 mm 1 mm Hver
10612294 250 mm 2.1 mm Hver
10572265 250 mm 4.6 mm Hver
10725564 50 mm 4.6 mm Hver
10331115 10 mm 1 mm Pakke med 4
11538340 10 mm 4 mm Pakke med 4
10545625 10 mm 3 mm Pakke med 4
11528340 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10344423 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 73205052130
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BioBasic SCX LC-søjler er optimeret til adskillelse af proteiner, peptider og andre kationiske arter.
Bruge Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX LC-søjler til optimeret adskillelse af proteiner, peptider og andre kationiske arter. Disse højtydende søjler er ideelle til analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler med højere effektivitet end polymer ionbytning.
  • Stærk kationbytterfase baseret på sulfonsyrekemi
  • Adskillelse og tilbageholdelse af basiske og andre kationiske arter
  • 300Å porestørrelse for forbedret protein- og peptidadskillelse
  • Fremragende stabilitet under krævende pH-forhold
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L52
Stationær fase Sulfonsyre
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.