Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ C4 omvendt fase HPLC-kolonne, 5μ m, 4 mm x 150 mm
Artikelnummer. 10579185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10579185
Brand: Thermo Scientific™ 72305154030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 4%; Porestørrelse: 300Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
  • Baseret på 300Å silica for enestående biomolekyleydelse
  • Lavere kulstofbelastning for optimal tilbageholdelse af større peptider og proteiner
  • Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
  • Fremragende til LC/MS-adskillelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Hydrofobicitet Low (Lav)
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
USP type L26
Stationær fase C4
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase