Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 11598320 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11598320 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
10583995 50 mm 1 mm Hver
10263313 50 mm 2.1 mm Hver
10395003 100 mm 1 mm Hver
10581105 100 mm 2.1 mm Hver
10692854 100 mm 4.6 mm Hver
10649585 150 mm 1 mm Hver
10110693 150 mm 2.1 mm Hver
10384513 150 mm 4.6 mm Hver
10344563 250 mm 2.1 mm Hver
10541305 250 mm 4.6 mm Hver
11508330 10 mm 4 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11598320 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 72305012101
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne 300Å bred pore silica til analyse af større hydrofobe proteiner og peptider, der binder for tæt på C8 eller C18 kolonner.
Designet til analyse af større proteiner og peptider, Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-søjler er højtydende søjler, der er ideelle til analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler med høj hydrofobicitet.
  • Baseret på 300Å silica for enestående biomolekyleydelse
  • Lavere kulstofbelastning for optimal tilbageholdelse af større peptider og proteiner
  • Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
  • Fremragende til LC/MS-adskillelser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er tilgængelige, inklusive forberedende søjler. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 4 stk.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L26
Stationær fase C4
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Teknik Bio-LC
Produkttype Beskyttelsespatron
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.