Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10395003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10395003
Brand: Thermo Scientific™ 72305101030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne 300Å bred pore silica til analyse af større hydrofobe proteiner og peptider, der binder for tæt på C8 eller C18 kolonner.
Designet til analyse af større proteiner og peptider, Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-søjler er højtydende søjler, der er ideelle til analyse af proteiner, peptider og andre biomolekyler med høj hydrofobicitet.
  • Baseret på 300Å silica for enestående biomolekyleydelse
  • Lavere kulstofbelastning for optimal tilbageholdelse af større peptider og proteiner
  • Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
  • Fremragende til LC/MS-adskillelser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er tilgængelige, inklusive forberedende søjler. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 1 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L26
Stationær fase C4
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.