Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 16318616 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
16318616 250 mm 20 mm -
10434773 250 mm 4.6 mm Hver
10151213 250 mm 2.1 mm Hver
10097534 150 mm 1 mm Hver
10435553 50 mm 1 mm Hver
10181113 150 mm 2.1 mm Hver
10293113 100 mm 2.1 mm Hver
10475173 50 mm 2.1 mm Hver
10502645 150 mm 4.6 mm Hver
10735706 250 mm 1 mm Hver
10160703 100 mm 1 mm Hver
11558310 10 mm 4 mm Pakke med 4
11548310 10 mm 2.1 mm Pakke med 4
10448674 10 mm 1 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16318616 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 72105259270A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne 300Å bred-pore silica til adskillelse af små til mellemstore proteiner og andre biomolekyler.
Adskil små til mellemstore peptider med Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC-søjler.
  • 300Å porestørrelse for maksimal ydeevne med biomolekyler
  • Høj spidskapacitet stationær fase
  • Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
  • Fremragende til LC/MS-adskillelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 9%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.