Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil små til mellemstore peptider med Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC-søjler.
- 300Å porestørrelse for maksimal ydeevne med biomolekyler
- Høj spidskapacitet stationær fase
- Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
- Fremragende til LC/MS-adskillelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.