Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10448674 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10448674
Brand: Thermo Scientific™ 72105011001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne 300Å bred-pore silica til adskillelse af små til mellemstore proteiner og andre biomolekyler.
Adskil små til mellemstore peptider med Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC-søjler.
  • 300Å porestørrelse for maksimal ydeevne med biomolekyler
  • Høj spidskapacitet stationær fase
  • Fremragende reproducerbarhed, effektivitet og kolonnelevetid
  • Fremragende til LC/MS-adskillelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 4 stk.
Diameter (metrisk) 1 mm
Til brug med Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 300Å
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje BioBasic
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 9%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Beskyttelsespatron
Teknik Bio-LC
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.