Få mere at vide
Gilac™ Biobaseret fast kasse
Artikelnummer. 17948411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 l
15 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17948411 15 l
17978801 9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948411 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G1794911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.29 DKK
    136.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.83 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Biobased Solid Crate er designet til opbevaring af råvarer, den er nem at rengøre med afrundede hjørner og bund.
  • 600 x 400 biobaseret solid kasse.
  • Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
    • Den biobaserede faste kasse er farvefri med et hvidt udseende.
  • Biobaseret materiale er lavet af naturlige vedvarende ressourcer i stedet for begrænsede energikilder såsom fossile brændstoffer.
  • Som en ansvarlig fransk producent tilbyder GILAC nu alternativer til standardmaterialer, samtidig med at et optimalt kvalitets- og fødevaresikkerhedsniveau opretholdes.
  • Denne solide kasse tilføjer til det eksisterende udvalg af solide kasser lavet med konventionelle materialer.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 l
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Kasse
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer