Få mere at vide
Gilac™ Biobaseret rektangulær opdelingsdejbeholder
Artikelnummer. 17918821
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17918821 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17918821 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G155491
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biobaseret rektangulær opdelingsdejbeholder er meget modstandsdygtig over for temperaturændringer, meget fleksibel og stødfast.
  • Rektangulær opdelingsdejbeholder i biobaseret materiale.
  • Meget modstandsdygtig over for temperaturændringer.
  • Meget fleksibel og stødfast.
  • Kompatibel med reolvogne.
  • Rektangulær biobaseret opdelingsdejbeholder, der kan stables (med låg) og indlejres.
  • Rektangulær biobaseret dejbeholder er hvid og farvefri.
  • Biobaseret materiale er lavet af naturlige vedvarende ressourcer i stedet for fossile ressourcer.
  • Som en ansvarlig fransk producent tilbyder GILAC nu alternativer til standardmaterialer, samtidig med at det opretholder et optimalt niveau af kvalitet og fødevaresikkerhed.
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L