Få mere at vide
Tork Biobaseret kraftig rengøringsklud W4
Artikelnummer. 30243808 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30243808 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30243808 Leverandør Tork Leverandørnr. 930179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1075.00 DKK / Pakke med 4
    Spare 25.00 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Disse biobaserede rengøringsklude absorberer og fjerner effektivt fedt og snavs. Takket være enkeltplade-dosering og deres meget holdbare design kan de bruges gentagne gange, hvilket reducerer omkostninger og forbrug.
  • Hjælp med at reducere din miljøpåvirkning med disse rengøringsklude, der består af 99% plantebaserede fibre
  • Fremm bæredygtighed på arbejdspladsen med plantebaserede rengøringsklude, der er fremstillet ved hjælp af nul-affaldsproduktion.
  • Øg effektiviteten, da disse exelCLEAN™ rengøringsklude gør rengøringen op til 30% hurtigere, 20% nemmere og reducerer opløsningsmiddelforbruget med op til 40% sammenlignet med blandede klude.
  • Minimer affald med 100% genanvendte papfibre i emballagen og 30% genanvendt plastindhold i den indvendige emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 6,42 tommer
Længde (metrisk) 16.3 cm
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 14 cm
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Ply 1-ply