Få mere at vide
Gilac™ Biobaseret dejbeholder
Artikelnummer. 17998551
Skift visning
Volumen (metrisk):
9 l
15 l
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 90 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Dimensioner (L x B x H)
17998551 9 l 600 x 400 x 55 mm
17968551 15 l 600 x 400 x 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998551 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G179391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.39 DKK
    124.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.94 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Biobaseret opdelingsdejbeholder er meget modstandsdygtig over for temperaturændringer, meget fleksibel og stødfast.
  • Biobaseret dejopbevaringsbeholder - 600 x 400.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Lodrette sider uden inderkant undgår at mærke dejen. Hele beholderens overflade er anvendelig.
    • Helt flad bund betyder, at dejen let løsnes, intet tab, ingen madrester tilbage.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse beholdere med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
  • Dejbeholderen fremstillet af biomateriale er farve- og lugtfri med et hvidt udseende.
  • Biobaseret materiale er lavet af naturlige vedvarende ressourcer i stedet for begrænsede energikilder såsom fossile brændstoffer.
  • Som en ansvarlig fransk producent tilbyder GILAC nu alternativer til standardmaterialer, samtidig med at det opretholder et optimalt niveau af kvalitet og fødevaresikkerhed i fuld overensstemmelse med gældende regler.
  • Denne dejbeholder tilføjer til det eksisterende udvalg af dejbeholdere lavet med konventionelle materialer.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 55 mm
Volumen (engelsk) 2,4 gal.
Volumen (metrisk) 9 l