Beskrivelse
- BioBased (lavet af biobaseret materiale) varianten hjælper med at reducere CO2-aftryk relateret til forbrugsvarer i laboratoriet.
- De biobaserede rør har identiske materialegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-biobaserede rør.
- Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
- Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
- Materialer af høj kvalitet for langtidsholdbar og robust ydeevne.
- Fri for blødgørere, biocider eller formfrigivelsesmidler.
- Klare, synlige dimissioner til hurtig volumenvurdering.
- Muliggør optimal prøveindsamling og effektiv centrifugering.
- Fås i formater på 15 ml, 25 ml og 50 ml.
- 2D Datamatrix (SafeCode) funktionen har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation.
- ECC200 fejlkorrigeringsfunktionen muliggør sikker kodelæsning med op til 25% beskadigede koder.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Lukningsfarve | Grå |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 400 (8 pakker x 50 rør) |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |