Få mere at vide
Eppendorf™ Biobaserede koniske rør med skruedæksel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30308642 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30308642 15 ml
30308633 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30308642 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030122631
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Koniske rør med skruedæksel tilbyder pålidelig prøveindkapsling og lækagefri opbevaring. SafeCode-varianter forbedrer prøveidentifikationen, mens BioBased-mulighederne tilbyder et miljøvenligt alternativ uden at gå på kompromis med ydeevnen.
  • BioBased (lavet af biobaseret materiale) varianten hjælper med at reducere CO2-aftryk relateret til forbrugsvarer i laboratoriet.
  • De biobaserede rør har identiske materialegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-biobaserede rør.
  • Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
  • Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
  • Materialer af høj kvalitet for langtidsholdbar og robust ydeevne.
  • Fri for blødgørere, biocider eller formfrigivelsesmidler.
  • Klare, synlige dimissioner til hurtig volumenvurdering.
  • Muliggør optimal prøveindsamling og effektiv centrifugering.
  • Fås i formater på 15 ml, 25 ml og 50 ml.
  • 2D Datamatrix (SafeCode) funktionen har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation.
  • ECC200 fejlkorrigeringsfunktionen muliggør sikker kodelæsning med op til 25% beskadigede koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Grå
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Mængde 400 (8 pakker x 50 rør)
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 120 mm
Rene krav Pyrogen, DNase, RNase, menneskeligt og bakterielt DNA frit
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Rør
Maks. RCF 19,500 x g