Få mere at vide
BioAcryl-P (40 %, 29:1), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042596
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15455349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63079.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamide 29:1, CAS # 25034-58-6) er en pulverbaseret formel, der bruges til at skabe den gelmatrix, der er nødvendig til elektroforeseeksperimenter.
Akrylamid/bisacrylamid 29:1, Forblandet pulver anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • BioAcryl-P er et forhold på 29:1 af acrylamid/bisacrylamid
  • Akrylamid er et krystallinsk amid, der danner polymerstrukturer ved stuetemperatur
  • Akrylamid fungerer som monomer for gelstrukturen, og bisacrylamid som tværbinder til gelmatrixdannelse
Anvendelse
  • Velegnet til gelelektroforese-medieret separation af proteiner og DNA til identifikation eller sekventering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
Fysisk form Væske
Koncentration 40% soln
Farve Farveløs
Mængde 500 ml
MDL nummer MFCD00080848
FN nummer UN3426
Opløselighedsinformation It is soluble in water.