Få mere at vide
BioAcryl-P (30%, 37,5:1)
Beskrivelse
Akrylamid/bisacrylamid 37,5:1, Forblandet pulver anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- BioAcryl-P er et forhold på 37,5:1 af acrylamid/bisacrylamid
- Akrylamid er et krystallinsk amid, der danner polymerstrukturer ved stuetemperatur
- Akrylamid fungerer som monomer for gelstrukturen, og bisacrylamid som tværbinder til gelmatrixdannelse
Anvendelse
- Velegnet til gelelektroforese-medieret separation af proteiner og DNA til identifikation eller sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 30% soln |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 l |
| MDL nummer | MFCD00080848 |
| FN nummer | UN3426 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
Sikkerhed og håndtering
- BioAcryl-P (30% 37.5:1)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H372-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: acrylamide, methylene diacrylamide