Få mere at vide
BioAcryl-P (30%, 37,5:1)
Artikelnummer. 15474099
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474099 500 ml -
15484099 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15474099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61505.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1164.20 DKK
    1047.65 DKK / 500ml
    Spare 116.55 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamide 37.5:1, CAS # 25034-58-6) er en pulverbaseret formel, der bruges til at skabe den gelmatrix, der er nødvendig til elektroforeseeksperimenter.
Akrylamid/bisacrylamid 37,5:1, Forblandet pulver anvendes til fremstilling af protein-DNA-geler. Det bruges som DNA-sekventeringsgeler, proteinseparation. De bruges også til fremstilling af geler ved hjælp af stamopløsninger med de mest almindelige tværbindingsforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • BioAcryl-P er et forhold på 37,5:1 af acrylamid/bisacrylamid
  • Akrylamid er et krystallinsk amid, der danner polymerstrukturer ved stuetemperatur
  • Akrylamid fungerer som monomer for gelstrukturen, og bisacrylamid som tværbinder til gelmatrixdannelse
Anvendelse
  • Velegnet til gelelektroforese-medieret separation af proteiner og DNA til identifikation eller sekventering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Fysisk form Væske
Koncentration 30% soln
Farve Farveløs
Mængde 500 ml
MDL nummer MFCD00080848
FN nummer UN3426
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BioAcryl-P (30%, 37.5:1)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide, methylene diacrylamide