Få mere at vide
BioAcryl-P (30%, 29:1)
Artikelnummer. 15475549
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475549 1 l 1 L
15465549 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15475549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63279.K2
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamide 29:1, CAS # 25034-58-6) er en pulverbaseret formel, der bruges til at skabe den gelmatrix, der er nødvendig til elektroforeseeksperimenter.
Acrylamid bruges til sekventering af geler og adskillelse af proteiner, der bruges i protein- og nukleinsyreelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•BioAcryl-P er et forhold på 29:1 af acrylamid/bisacrylamid
• Akrylamid er et krystallinsk amid, der danner polymerstrukturer ved stuetemperatur
• Akrylamid fungerer som monomer for gelstrukturen, og bisacrylamid som tværbinder til gelmatrixdannelse
Anvendelse
•Velegnet til gelelektroforese-medieret separation af proteiner og DNA til identifikation eller sekventering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
Fysisk form Væske
Koncentration 30% soln
Farve Farveløs
Mængde 1 l
MDL nummer MFCD00080848
FN nummer UN3426
Opløselighedsinformation Svært at blande.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • BioAcryl-P (30%, 29:1)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide