Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™
Artikelnummer. 30178493
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
30178493 60 ml -
30178481 1 l -
30178469 125 ml -
30178480 250 ml -
30178487 2 l -
15428704 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178493 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. SA24MM602F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 DKK
    931.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 593.24 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Bio-Simplex™ Media Bottle Assembly Systems tilbyder lukkede systemløsninger til aseptisk prøvehåndtering, væskeoverførsel og opbevaring. De er designet til at reducere forureningsrisici, indeholder C-Flex™ termoplastisk elastomer, sikrer sterilitet og integreres problemfrit i bioproces-workflows.
  • Bio-Simplex™ Media Bottle Assembly Systems tilbyder lukkede systemløsninger til aseptisk prøvehåndtering, væskeoverførsel og opbevaring. At reducere risikoen for krydskontaminering.
  • Engangsteknologier minimerer samling, rengøring, valideringstid og omkostninger, hvilket forbedrer effektiviteten.
  • Inkluderer en 2-ports EZ Top™ Container Closure lavet af C-Flex™ biopharmazeutisk termoplastisk elastomer (TPE) harpiks og rør for en uhindret væskevej og sikker forsegling mellem flaske- og lågflader.
  • Disse systemer er designet til bioprocesmarkedet og er kompatible med sterile forbindelsesanordninger og termiske rørforseglere. Sikrer problemfri integration i eksisterende arbejdsgange.
  • Valideret til at opnå et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6 ifølge ANSI/AAMI/ISO 11137, hvilket giver tillid til sterilitet og produktsikkerhed.
  • Lukket systemdesign reducerer forureningsrisici.
  • Kompatibel med rørsvejsning og forsegling til sterile operationer.
  • Designet til lav gaspermeabilitet, lav proteinbinding og klarhed. Ideel til opbevaring af medier samt aseptisk prøvetagning.
  • Monteringssystemet omfatter overformet to-port EZ, Top™ C-Flex™ rør på indtag, dypperør og udluftningsrør, medieflaske (60 ml til 2 L) og 0,2 μm udluftningsfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Tank med jakke Nej
Til brug med (udstyr) Engangsbrug Bioreactor
Slange stil C-Flex Rør med tilstoppet ende
Produkttype Medieflaskesamling