Få mere at vide
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikone propper
Diameter (metrisk) Indvendig:
9-11 mm
13-16 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Grov porestruktur
- God luftgennemtrængelighed
- Kemisk og temperaturbestandig
- Væskeafvisende og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 40-50 mm |
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse og sterilisering af kulturmedier |
| Længde (metrisk) | 36 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Orange |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Silikoneprop |