Få mere at vide
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikone propper
Artikelnummer. p-7162711
Diameter (metrisk) Indvendig:
11-14 mm
15-18 mm
18-21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10057512
Brand: Hirschmann™ 8905915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til dyrkning af aerobe mikroorganismer. Specielt forarbejdede dyrkningspropper med grove bobler til klargøring, påfyldning og sterilisering af dyrkningsmedier.
  • Grov porestruktur
  • God luftgennemtrængelighed
  • Kemisk og temperaturbestandig
  • Væskeafvisende og genanvendelig
Tekniske data
Oversigt BIO-SILICO, N15
Diameter (metrisk) Indvendig 11-14 mm
Til brug med (applikation) Til forberedelse og sterilisering af kulturmedier
Længde (metrisk) jordzone 22 mm
Længde (metrisk) ærme 14 mm
Mængde 10/pakke
Farve Orange
Diameter (metrisk) bund 11 mm
Diameter (metrisk) Top 16 mm
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop