Få mere at vide
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikone propper
Beskrivelse
- Grov porestruktur
- God luftgennemtrængelighed
- Kemisk og temperaturbestandig
- Væskeafvisende og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BIO-SILICO, N15 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 11-14 mm |
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse og sterilisering af kulturmedier |
| Længde (metrisk) jordzone | 22 mm |
| Længde (metrisk) ærme | 14 mm |
| Mængde | 10/pakke |
| Farve | Orange |
| Diameter (metrisk) bund | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 16 mm |
| Materiale | Silikone |
| Vis mere |