Få mere at vide
CleanSpace™ Technology Bio Maske udåndingsadapter
Artikelnummer. 17445382 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Bio maske adapter; Materiale: polyisopren; Farve: Blå; Design Type: Ventildæksel; Dimensioner (L x B x H): 18 x 6 x 5 cm; Engangs: Ja; Til brug med (udstyr): CS3027
Artikelnummer.
17445382 Bio maske adapter; Materiale: polyisopren; Farve: Blå; Design Type: Ventildæksel; Dimensioner (L x B x H): 18 x 6 x 5 cm; Engangs: Ja; Til brug med (udstyr): CS3027
1 options
Artikelnummer. 17445382 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. CS3026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.88 DKK
    451.50 DKK / Pakke med 5
    Spare 136.38 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til brug med HALO-systemet og er specielt designet til bioindeslutningsenheder, laboratorier og farmaceutiske renrum.
BioHood-systemet er kompatibelt med CleanSpace™ HALO åndedrætsværn. Den er specielt designet til bioindeslutningsenheder, laboratorier og farmaceutiske renrum, og giver øjen- og hovedbeskyttelse.
  • DuPont™ Tyvek™ materiale- og sømteknologi
  • Let og holdbar
  • Blod- og væskeresistent
  • Kun PAPR-hættedesign til fuldstændigt at dække åndedrætsværnet, når det bæres, hvilket minimerer forurening af enheden
  • Kan nemt fjernes, mens du stadig bærer åndedrætsværnet for at beskytte sundhedspersonale, når de tager af
  • Bredt synsfelt og unikt design, der sikrer visiret for at eliminere glidning og bevægelse
  • Ingen bælter, slanger, dug eller varme
  • Komfortabel luftstrøm uden vejrtrækningsmodstand
  • NIOSH og CE-mærket godkendt
  • BioHood-dele: BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), Bio Mask Exhalation Adapter (CS3026) - genanvendelig og fastgøres til CleanSpace™ HALO ansigtsmaske (ansigtsmaske sælges separat)
Tekniske data
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyisopren
Produkttype Udåndingsadapter
Til brug med (udstyr) CS3027
Model- CS3026
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 18 x 6 x 5 cm