Få mere at vide
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Protection of laboratory surfaces from spills.
Brand: Macherey-Nagel™ 740821
2141.30 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Filter paper, one side coated with polyethylene
Tekniske data
Overfladebeskyttelsespapir | |
0.22 mm | |
1 stk. |
60 x 1000 cm | |
1 hv. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP > Size: 60 x 1000 cm, No. Per Pack: 1 Ea.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion