Få mere at vide
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Artikelnummer. 10344461
Skift visning
Dimensioner (L x B):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Mængde:
1 hv.
1 stk.
100Pack
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
10344461 5000 x 48 cm 1 hv. Hver
10789531 48 x 60 cm 100Pack Pakke med 100
10542323 60 x 1000 cm 1 stk. Hver
10420053 5000 x 60 cm 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10344461 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740810
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Protection of laboratory surfaces from spills.
  • Filterpapir, den ene side belagt med polyethylen
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskyttelsespapir
Dimensioner (L x B) 5000 x 48 cm
Tykkelse 0.22 mm
Mængde 1 hv.