Få mere at vide
Nitritex™ Bio-Clean™ D Engangsovertræksdragt med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083195
Størrelse:
3X-Large
4X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
124 til 132 cm
132 til 140 cm
Højde (metrisk):
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. 15268128
Brand: Nitritex™ BDCHT3XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Lynlås foran, med beskyttelsesklap, elastisk hætte
Giver enestående komfort, beskyttelse, selv ved håndtering af cellegift.
  • Lav fnug
  • Tommelfingerløkke for at sikre et sikkert hold
  • Elastiske åbninger for at begrænse frigivelse af partikler
  • Forhindrer bælgeffekt på grund af lufttryksopbygning
  • Bundne sømme, lynlås af høj kvalitet med klap i selvklæbende materiale
  • Overstøvler har skridsikre såler og forstærkede bindebånd
  • Antistatisk
Certificeringer
ISO Klasse 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale CleanTough™ Stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Manchet stil Elastik
Hætte type Elastik
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Rygstil Elastik
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2
Oversigt Bundne sømme med enkelt nålesting
Størrelse (engelsk) Bryst 48 til 51 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 124 til 132 cm
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Højde (engelsk) 76 til 78 tommer.
Højde (metrisk) 194 til 200 cm
Mængde 15/Cs.
Emballage Individuelt pakket