Få mere at vide
Nitritex™ Bio-Clean™ D Engangsovertræksdragt med hætte
Beskrivelse
Indeholder
Lynlås foran, med beskyttelsesklap, elastisk hætte
- Lav fnug
- Tommelfingerløkke for at sikre et sikkert hold
- Elastiske åbninger for at begrænse frigivelse af partikler
- Forhindrer bælgeffekt på grund af lufttryksopbygning
- Bundne sømme, lynlås af høj kvalitet med klap i selvklæbende materiale
- Overstøvler har skridsikre såler og forstærkede bindebånd
- Antistatisk
Certificeringer
ISO Klasse 4
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | CleanTough™ Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |