Få mere at vide
Nitritex™ Bio-Clean™ D Engangsovertræksdragt med hætte
Størrelse:
3X-Large
4X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
124 til 132 cm
132 til 140 cm
Højde (metrisk):
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Beskrivelse
Indeholder
Lynlås foran, med beskyttelsesklap, elastisk hætte
- Lav fnug
- Tommelfingerløkke for at sikre et sikkert hold
- Elastiske åbninger for at begrænse frigivelse af partikler
- Forhindrer bælgeffekt på grund af lufttryksopbygning
- Bundne sømme, lynlås af høj kvalitet med klap i selvklæbende materiale
- Overstøvler har skridsikre såler og forstærkede bindebånd
- Antistatisk
Certificeringer
ISO Klasse 4
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | CleanTough™ Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | Elastik |
| Sømtype | Indbundet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |