Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ stok- og beholdersystemer
Artikelnummer. p-4530713 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
20,5 l/dag
34,8 l/dag
47,4 l/dag
Antal stokke/hætteglas pr. stok:
120/6
252/6
30/6
Statisk holdetid:
121 dage
193 dage
227 dage
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10574054
Brand: Thermo Scientific™ CK509X2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar celler, væv og biologiske stoffer på en omkostningseffektiv måde med beholder- og stoksystemer, der holder prøver i op til syv måneder.
Opbevar celler, væv og biologiske stoffer på en økonomisk og biologisk måde med Thermo Scientific™ Bio-Cane™ stokke- og beholdersystemer. Systemet fås i fire størrelser og kan sikkert opbevare prøver i op til syv måneder uden at genopfylde LN2.
Funktioner:
  • Seks beholdere i rustfrit stål til at rumme hætteglas (otte med Bio-Cane™ 70)
  • Beholderne er nummererede og farvekodede for at forenkle prøveidentifikation
  • Holdbar aluminiumskonstruktion og vakuumisolering
  • Designet med smal åbning minimerer LN2-fordampning
  • Sikkert låsespænde
Inkluderer:
Seks beholdere
Kompatibel med:
  • Vogn, med hjul (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (Bio-Cane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100 pr. æske, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 mL (4000211)
  • Stativ, firkantet, til Bio-Cane 47, inkluderer fem æsker med 40 afstandsstykker (195555)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 mL, æske med 500 (AY509X13)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 mL, æske med 500 (AY509X12)
  • Hætteglas, 1 mL, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, 1,5 mL, æske med 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Biocane 20 kryogen-kar
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 20,5 l/dag
Isolering Vakuum
Certificeringer/compliance CE
Model- Bio-Cane 20
Statisk fordampningshastighed 0.09L
Statisk holdetid 227 dage
Højde (engelsk) Udvendig 25,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 65.3 cm
Diameter (engelsk) 14,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2 tommer
Diameter (metrisk) 36.8 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 5.1 cm
Antal stokke/hætteglas pr. stok 30/6