Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ stok- og beholdersystemer
Artikelnummer. 10266853 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20,5 l/dag
34,8 l/dag
47,4 l/dag
Antal stokke/hætteglas pr. stok:
120/6
252/6
30/6
Statisk holdetid:
121 dage
193 dage
227 dage
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Antal stokke/hætteglas pr. stok Statisk holdetid Pakningsstørrelse
10266853 34,8 l/dag 120/6 193 dage Hver
10574054 20,5 l/dag 30/6 227 dage Hver
10724084 47,4 l/dag 252/6 121 dage Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10266853 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CK509X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20210.00 DKK
    19323.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 886.11 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Opbevar celler, væv og biologiske stoffer på en omkostningseffektiv måde med beholder- og stoksystemer, der holder prøver i op til syv måneder.
Opbevar celler, væv og biologiske stoffer på en økonomisk og biologisk måde med Thermo Scientific™ Bio-Cane™ stokke- og beholdersystemer. Systemet fås i fire størrelser og kan sikkert opbevare prøver i op til syv måneder uden at genopfylde LN2.
Funktioner:
  • Seks beholdere i rustfrit stål til at rumme hætteglas (otte med Bio-Cane 70)
  • Beholderne er nummererede og farvekodede for at forenkle prøveidentifikation
  • Holdbar aluminiumskonstruktion og vakuumisolering
  • Designet med smal åbning minimerer LN2-fordampning
  • Sikkert låsespænde
Inkluderer:
Seks beholdere
Kompatibel med:
  • Vogn, hjulet (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/kasse (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack, Square, for BioCane 47, indeholder fem kasser med 40 skillevægge (195555)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500 (AY509X13)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500 (AY509X12)
  • Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Biocane 34 kryogen-kar
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 34,8 l/dag
Isolering Vakuum
Certificeringer/compliance CE
Model- Bio-Cane 34
Statisk fordampningshastighed 0.18L
Statisk holdetid 193 dage
Højde (engelsk) Udvendig 26,625 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 67.6 cm
Diameter (engelsk) 18,25 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 46.4 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8.8 cm
Antal stokke/hætteglas pr. stok 120/6