Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Lilla papirbaserede ikke-skarpe cytotoksiske/cytostatiske affaldsbeholdere kun til forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31741152 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Farve:
Lilla
Artikelnummer. Farve
31741152 Lilla
1 options
Artikelnummer. 31741152 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB50PL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.86 DKK
    637.73 DKK / Pakke med 8
    Spare 79.13 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fantastisk alternativ til plastikbeholdere! Bio-bin™ Lilla cytotoksiske/cytostatiske papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere til forbrænding alene. Ideel til bortskaffelse af Cyto-affald
Brug Econix™ Bio-bins™ Er Bio-bin™ en papirbaseret beholder uden skarpe materialer, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, tips, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og til at reducere overfyldningsproblemer for dit ikke-skarpe kliniske affald. Den Bio-bin har en indbygget midlertidig forsegling, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96% papirbaseret ikke-plast engangsbeholder uden skarpe materialer
  • Spar op til 91% CO2 sammenlignet med plastikalternativer
  • Kommer foldefladt for nem opbevaring
  • Stiv, lækagetæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende måtte
  • FN 3291 godkendt
  • Inkluderer midlertidig forsegling
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Klæbende tape
Kapacitet (engelsk) 11 gal.
Farve Lilla
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 785 mm åben, 540 mm lukket
Længde (metrisk) 310 mm
Mængde 8 Pk.
Stabelbar Ja, når de er lukkede
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 310 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Liner materiale Genanvendt pap
Materiale Papir
Produkttype Ikke-skarpe affaldsbeholdere