Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Orange papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere til alternativ behandling/forbrænding
Shop alle Econix produkter
Beskrivelse
- 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
- Kommer fladt sammen for nem opbevaring
- Stiv, tæt konstruktion
- Lækagesikkert, indbygget låg
- Indbygget absorberende mat
- UN 3291 godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Certificeringer/compliance | UN3291 |
| Lukketype | Midlertidig og permanent |
| Design | Pladseffektiv fold-flad |
| Farve | Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |