Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Orange papirbaserede ikke-skarpe infektiøse kliniske affaldsbeholdere til alternativ behandling/forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12973675 Shop alle Econix produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12973675
Brand: Econix™ BEXBB30OR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Orange
Højde (metrisk) 500 mm lukket, 650 mm åben
Længde (metrisk) 290 mm
Mængde 10 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 290 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til infektiøst affald med lav risiko
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder