Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Blå medicinsk affald papirbaseret ikke-skarpe stoffer Infektiøst klinisk affaldsbeholdere kun til forbrænding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31741151 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31741151 Blå
1 options
Artikelnummer. 31741151 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB50MW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.86 DKK
    637.73 DKK / Pakke med 8
    Spare 79.13 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et fantastisk alternativ til plastikbeholdere! Bio-bins™ Blå medicinske affaldsbeholdere til papirbaseret ikke-skarpe stoffer Smitsomme kliniske affaldsbeholdere til forbrænding. Ideelt til bortskaffelse af farmaceutisk affald
Brug Econix™ Bio-bins™ Der Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsudstyr, flasker, blisterpakker, stofaffald, sprøjter og sæt (undtagen nåle og knive), som mindsker overfyldningsproblemer for dit ikke-skarpe kliniske affald. Den Bio-bin har en indbygget midlertidig forsegling, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96% papirbaseret ikke-plast engangsbeholder uden skarpe materialer
  • Spar op til 91% CO2 sammenlignet med plastikalternativer
  • Kommer foldefladt for nem opbevaring
  • Stiv, lækagetæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Klæbende tape
Kapacitet (engelsk) 11 gal.
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 785 mm åben, 540 mm lukket
Længde (metrisk) 310 mm
Mængde 8 Pk.
Stabelbar Ja, når de er lukkede
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 310 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Liner materiale Genanvendt pap
Materiale Papir
Produkttype Ikke-skarpe affaldsbeholdere