Få mere at vide
Micronova™ BinLiners™ , bestrålet
Artikelnummer. 17265764 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17265764 1 gal.
1 options
Artikelnummer. 17265764 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BL21016IRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    133.42 DKK / Pakke med 10
    Spare 12.58 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Fremstillet af FDA-kompatibel LDPE, BinLiners™ fås i tykkelser på 1 - 6 mm og kan indeholde volumener fra 8 - 209 L. Forsyningsmuligheder omfatter flad pakke, plastikkerneruller, individuelle poser eller bulkpakker.
  • Produkttype: Bin Liner
  • Materiale: LDPE
  • Farve: Klar
  • Tykkelse: 2 mm
  • Kapacitet (metrisk): 4 L (1 gal.)
  • Dimensioner: 25,4 x 40,6 cm (10 x 16 tommer)
  • Form: Flad forsegling (ingen plisseringer i bunden, passer til alle beholdere)
  • Steril: Ja
  • Steriliseringsmetode: Bestråling (minimumsdosis: 25 kGy)
  • Pakning: 10 liners pr. dobbeltpose
  • Til brug med (applikation): Bortskaffelse eller overførsel af materiale, eller som et letvægts beskyttelsesudstyrsdæksel
Tekniske data
Produkttype Bucket Liner
Kapacitet (metrisk) 4 L
Materiale LDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Certificeringer/compliance FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; Fremstilling: ISO 9001; SAL: 10 -6
Farve Klar
Dimensioner 25,4 x 40,6 cm (10 x 16 tommer)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse eller overførsel af materiale eller som et letvægtsbeskyttelsesudstyrsdæksel
Til brug med (udstyr) Bin Liner Stande
Emballagetype 10 liners/dobbeltpose
Mængde 200/Cs.
Form Flad forsegling (ingen plisseringer i bunden, passer til alle beholdere)
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Bestråling (minimumsdosis: 25 kGy)
Tykkelse (metrisk) 2 mm