Få mere at vide
Micronova™ BinLiners™
Artikelnummer. 17192866 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Kapacitet (metrisk):
151 l
Emballagetype:
Individuelt pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Emballagetype Pakningsstørrelse
17192866 Klar - - -
13112370 Klar 151 l Individuelt pakket Pakke med 50
17890165 Klar - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17192866 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BL43440BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1140.16 DKK / Pakke med 50
    Spare 89.84 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Disse FDA-kompatible LDPE-poser er designet til bortskaffelse og overførsel af renrumsmaterialer, tøjindsamling og udstyrsdæksler i kontrollerede miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L).
Micronova BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibelt polyethylen med lav densitet og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, indsamling af tøj, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og kontrollerede miljøer.
  • Lavdensitets polyethylenforinger i en række størrelser
  • Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallons kapacitet til 60 gallons
  • Foringen på 40 x 48 tommer og 40 x 60 tommer fungerer sammen med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • Liners er produceret til brug i rene og kontrollerede miljøer
  • Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Muligheder med kile eller fladt forseglet
  • Emballage:
    • Fladpakket: (B eller BB suffiks)
    • B: individuelt pakket, 5 pr. pakke
    • BB: 5 liners dobbeltpose
    • På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
Tekniske data
Produkttype Bin Liner Bag
Kapacitet (engelsk) 33 gal.
Farve Klar
Diameter (metrisk) 55 cm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Almindelig bortskaffelse
Til brug med (udstyr) BLSSH eller anden beholderstativ
Højde (engelsk) 40 tommer.
Længde (engelsk) 34 tommer
Længde (metrisk) 86 cm