Få mere at vide
Micronova™ BinLiners™
Artikelnummer. 13112370 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Kapacitet (metrisk):
151 l
Emballagetype:
Individuelt pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Emballagetype Pakningsstørrelse
13112370 Klar 151 l Individuelt pakket Pakke med 50
17890165 Klar - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13112370 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BL240TRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    1158.37 DKK / Pakke med 50
    Spare 91.63 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Disse FDA-kompatible LDPE-poser er designet til bortskaffelse og overførsel af renrumsmaterialer, tøjindsamling og udstyrsdæksler i kontrollerede miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L).
Micronova BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibelt polyethylen med lav densitet og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, indsamling af tøj, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og kontrollerede miljøer.
  • Lavdensitets polyethylenforinger i en række størrelser
  • Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallons kapacitet til 60 gallons
  • Foringen på 40 x 48 tommer og 40 x 60 tommer fungerer sammen med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • Liners er produceret til brug i rene og kontrollerede miljøer
  • Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Muligheder med kile eller fladt forseglet
  • Emballage:
    • Fladpakket: (B eller BB suffiks)
    • B: individuelt pakket, 5 pr. pakke
    • BB: 5 liners dobbeltpose
    • På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
Tekniske data
Produkttype Bin Liner Bag
Kapacitet (metrisk) 151 l
Materiale LDPE
Kapacitet (engelsk) 40 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Farve Klar
Til brug med (applikation) Til brug i rene og kontrollerede miljøer, inklusive transport eller bortskaffelse af produkter eller affald
Højde (engelsk) 48 tommer
Højde (metrisk) 121.9 cm
Længde (metrisk) 101.6 cm
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 5/Pk.