Få mere at vide
Micronova™ BinLiner™ Står
Artikelnummer. p-200109618 Shop alle Micronova produkter
Design:
Uden hjul
Dimensioner (L x B x H):
40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 tommer)
Artikelnummer. 17900060
Brand: Micronova™ BLSSH168
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med let at rengøre, formstøbte plasthjørner og rustfri stålstøtter, der ikke rører gulvet, BinLiner™ Standere er det perfekte supplement til Micronova BinLiners™ og er velegnet til produktion og laboratorieområder.
  • Produkttype: BinLiner™ Stå
  • Materiale: rustfrit stål, polypropylen
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • Til brug med (udstyr): BinLiners™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 L
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Design Uden hjul
Kapacitet (engelsk) 40 gal.
Dimensioner (L x B x H) 40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 tommer)
Engangs Genanvendelig
Latex fri Ja
Mængde 1 stk.
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Til brug med (udstyr) Micronova BinLiners™
Emballage LDPE taske
Materiale Rustfrit stål (304), polypropylen
Produkttype BinLiner Stå