Få mere at vide
Thermo Scientific™ BindIt™ Software, kun med CD
Artikelnummer. 15903314 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15903314 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15903314 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5189009
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Automatiser tilpassede applikationer vha Thermo Scientific™ BindIt™ Software, et alsidigt værktøj til protokoloprettelse og modifikation.
Opret og gem KingFisher-rensningssystemprotokoller ved hjælp af Thermo Scientific™ BindIt™ Software. Når en protokol er oprettet, kan protokollen enten overføres til Thermo Scientific™ KingFisher™ instrumenthukommelse eller udføres direkte fra softwaren. Alle protokoltrin har standardparametre, som kan ændres i henhold til applikationens krav.
Funktioner:
  • De anvendte plader og reagenser er defineret i pladelayoutet
  • På grund af en øget efterspørgsel efter kvalitetskontrol, BindIt Softwaren gør det muligt for brugeren at generere en statusrapport inklusive kørselsloggen, pladelayout og trinparametre
  • Gør det muligt for KingFisher Flex at interagere med væskehåndtering, robotteknologi og pladestablingsinstrumenter, hvilket giver en fuldautomatisk løsning og den højest mulige gennemstrømning
Kompatibel med:
KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BindIt Software
Vise XVGA-skærm med 1024 x 768 opløsning
Til brug med (udstyr) KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
Inkluderer Kun CD
Havne En serie eller USB havn til rådighed
Mængde Hver
Hukommelse 1 GB RAM
Operativsystem Windows XP Professionel med Service Pack 3, Windows Vista Service med pakke 2, Windows 7 med Service Pack 1 og Windows 8