Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Bindingsbuffer NT
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Binding buffer NT |
| CAS | 593-84-0 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Direkte oprydning af PCR-reaktionsblandinger |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin™ PCR-oprydningssæt |
| pH | 4,5 til 5,5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 ml |
| Formulering | Guanidiniumthiocyanat |
| Lugt | Eddikesyre |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer NT
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate