Få mere at vide
Thermo Scientific™ Binding Buffer for GeneJET Gelekstraktionssæt
Artikelnummer. 10796031 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
150 ml
Pakningsstørrelse:
150ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10796031 150 ml 150ml
1 options
Artikelnummer. 10796031 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1331
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer er en komponent i GeneJET Gel Extraction Kit og kan købes separat.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer er en komponent af GeneJET Gel Extraction Kit (Kat. Nr. K0691, K0692) og kan købes separat.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer er en komponent i GeneJET Gel Extraction Kit (Kat. Nr. K0691, K0692) og kan købes separat.
Relaterede produkter
  • GeneJET NGS Oprydningssæt (kat.nr. K0851)
  • Binding Buffer for GeneJET NGS Oprydningssæt (R2811)
  • Forvask Buffer til GeneJET NGS Oprydningssæt (R2821)
  • Vaskebuffer til GeneJET NGS Oprydningssæt (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elueringsbuffer til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
  • Lyseopløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1223)
  • Resuspensionsløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1213)
  • Neutraliseringsløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
  • Vaskeopløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1243)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring Store at room temperature,-20°C
Oversigt Reagent
Produktlinje GeneJET
Produkttype Bindende buffer
Mængde 150 ml
Størrelse 150 mL
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.