Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Binding Buffer BB
Artikelnummer. 15839087
Skift visning
Mængde:
110 ml
Pakningsstørrelse:
110ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15839087 110 ml 110ml
1 options
Artikelnummer. 15839087 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740394.110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Binding Buffer BB to be used with NucleoSpin cfDNA XS kits
For rapid purification of circulating DNA from plasma and serum
  • High recovery even of fragmented DNA > 50 bp
  • Elution in as little as 5 μL
  • Concentrated DNA even from dilute samples
  • DNA ready to use for real-time PCR
  • Ideal for analysis of fetal DNA from maternal plasma
  • Ideal for detection of tumor markers in plasma
  • Utilizes mini spin columns with silica membrane technology
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer BB
CAS 593-84-0
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Rensning af cirkulerende DNA fra plasma eller serum
Til brug med (udstyr) NucleoSpin™ Plasma XS Kit
pH 5.0 til 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 110 ml
Formulering Guanidiniumthiocyanat, ethanol
Lugt Lugtfri