missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BIMU 8
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18759206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18759206 5 mg
18717246 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18759206 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4374/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent 5-HT4 agonist

BIMU 8 is a potent 5-HT4 receptor full agonist (KD = 77 nM and EC50 = 18 nM for wild type 5-HT4 receptors). Binds to receptors in a mechanism different to that of the endogenous ligand 5-HT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-N-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1H-benzimidazole-1-carboxamide hydrochloride
CAS 134296-40-5
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C19H26N4O2.HCl
Formel vægt Observed MW: 378.9
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.