Få mere at vide
Bimoclomol, MedChemExpress
Beskrivelse
Bimoclomol is a heat shock protein (HSP) coinducer, used for treatment of cardiovascular diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bimoclomol |
| CAS | 130493-03-7 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H20ClN3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (335.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | Cl/C(C1=CC=CN=C1)=N\OCC(O)CN2CCCCC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.78 |
| Formel vægt | 297.78 |
| Vis mere |