Få mere at vide
Bimiralisib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bimiralisib |
| CAS | 1225037-39-7 |
| Molekylær formel | C17 H20 F3 N7 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(4,6-Di-4-Morpholinyl-1,3,5-triazin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20F3N7O2/c18-17(19,20)12-9-13(21)22-10-11(12)14-23-15(26-1-5-28-6-2-26)25-16(24-14)27-3-7-29-8-4-27/h9-10H,1-8H2,(H2,21,22) |
| SMIL | Nc1cc(c(cn1)c2nc(nc(n2)N3CCOCC3)N4CCOCC4)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 5-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.382 |
| Formel vægt | 411.163 |