Få mere at vide
Brannan™ Bimetal Dial Thermometer with Spiked Stem
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +250 °C
-40 °C til +40 °C
0 °C til 60 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bimetal dial test thermometer with spike stem
- Stainless steel stem suitable for corrosive liquids
- For handheld use and general test measurement
Tekniske data
Tekniske data
| Opkaldsstørrelse (metrisk) | 51 mm |
| Diameter (metrisk) sonde | 4 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 200 mm |
| Linse materiale | Plastic |
| Materiale | Stainless Steel |
| Produkttype | Thermometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10°C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +110 °C |