Få mere at vide
Brannan™ Bimetal Dial Thermometer with Spiked Stem
Artikelnummer. 13009282
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +250 °C
-40 °C til +40 °C
0 °C til 60 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13009282
Brand: Brannan™ 31/286/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brannan™ Bimetal Dial Thermometer with Spiked Stem is constructed of stainless steel and is suitable for use with corrosive liquids.
  • Bimetal dial test thermometer with spike stem
  • Stainless steel stem suitable for corrosive liquids
  • For handheld use and general test measurement
Tekniske data
Opkaldsstørrelse (metrisk) 51 mm
Diameter (metrisk) sonde 4 mm
Længde (metrisk) sonde 200 mm
Linse materiale Plastic
Materiale Stainless Steel
Produkttype Thermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 110°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C