| CAS |
155206-00-1
|
| Kemisk navn eller materiale |
Bimatoprost |
| Formel vægt |
415.2723 |
| InChI formel |
InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1 |
| IUPAC navn |
(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]-N-ethylhept-5-enamide |
| Molekylær formel |
C25 H37 N O4 |
| Molekylvægt (g/mol) |
415.57 |
| Procent renhed |
>95% |
| Renhedsgrad noter |
HPLC |
| SMIL |
CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2 |
| Synonym |
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)- (9CI), 5-Heptenamide, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-N-ethyl-, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3α,5α]]-, 17-Phenyltrinor-PGF2α ethylamide, AGN 192024, Bimatoprost, Latisse, Lumigan, Prostamide |
|
Vis mere
Vis mindre