Få mere at vide
Bimatoprost, Mikromol™
Artikelnummer. 17904466
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17904466 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17904466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3603.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bimatoprost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bimatoprost
CAS 155206-00-1
Analyt- eller komponentnavne Bimatoprost
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C25 H37 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)- (9CI), AGN 192024, Bimatoprost, Latisse, Lumigan, Prostamide, 5-Heptenamide, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-N-ethyl-, [1R-[1alpha(Z),2beta(1E,3S*),3alpha,5alpha]]-, 17-Phenyltrinor-PGF2alpha ethylamide
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
SMIL CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
IUPAC navn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]-N-ethylhept-5-enamid
Molekylvægt (g/mol) 415.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 415,2723 g/mol