Få mere at vide
Honeywell™ Bilsom 304L skumstik (med ledning)
:
Gul/hvid, med ledning
Beskrivelse
- Blødt skum for komfort og ydeevne
- Glat, smudsafvisende overflade forhindrer snavs eller andre stoffer i at samle sig på huden eller trænge ind i øregangen
- Ideel til arbejdere, der har brug for at blokere for høj støj og kræver den bedste beskyttelse og komfort i en øreprop
- Europas mest brugte polyurethan øreprop
- Overlegen støjdæmpende ydeevne i en engangsøreprop
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul, hvid |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC Kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: 941057, EF-attest: 9404815 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 33 dB |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Kugle |
| Produkttype | Engangs øreprop |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyurethan |